n-Hexan 95+% ACS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
445780010
445780025
ACRO445780010EA
629
DKK
ACRO445780010
ACRO445780025
n-Hexan 95+% ACS
n-Hexan
Formel:
H₃C(CH₂)₄CH₃ Molekylvægt: 86.18 g/mol Kogepunkt: 69 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: –95 °C Massefylde: 0.659 g/cm³ Flammepunkt: –22 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009520 CAS-nummer: 110-54-3 UN nummer: 1208 ADR: 3 II Merck Index: 13,04712 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear liquid |
GC | plus methylcyclopentane) |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |
Sulfur compounds (as S) | ≤0.005 % |
Water soluble titr. acid | ≤0.0003 meg/g |
Thiophene | Passes test |