4,4'-Dimethyldiphenylamine 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
442590050 442590250
ACRO442590050EA 667 DKK
ACRO442590050 ACRO442590250
4,4'-Dimethyldiphenylamine 97%
4,4'-Dimethyldiphenylamine
Formel: C₁₄H₁₅N
Smeltepunkt: 80…82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00059317
CAS-nummer: 620-93-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 84 °C
HPLC ≥96.0 %