p-Toluenesulphonyl cyanide 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Methylbenzenesulphonyl cyanide, Tosyl cyanide
455820010 455820050
ACRO455820010EA 451 DKK
ACRO455820010 ACRO455820050
p-Toluenesulphonyl cyanide 95%
p-Toluenesulphonyl cyanide
Formel: C₈H₇NO₂S
Molekylvægt: 181.21 g/mol
Smeltepunkt: 47…50 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009977
CAS-nummer: 19158-51-1
UN nummer: 3261
ADR: 8 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 50 °C
HPLC ≥94 %