2-Heptyn 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
455560250 455560050
ACRO455560250EA 1240 DKK
ACRO455560250 ACRO455560050
2-Heptyn 97%
2-Heptyn
Formel: C₇H₁₂
Kogepunkt: 110…111 °C (743 mmHg)
Massefylde: 0,759 g/cm³
Flammepunkt: 11 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039970
CAS-nummer: 1119-65-9
UN nummer: 3295
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %