Sulbactam
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
455350050 455350250
ACRO455350050EA 653 DKK
ACRO455350050 ACRO455350250
Sulbactam
Sulbactam
Formel: C₈H₁₁NO₅S
Smeltepunkt: 156 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00867005
CAS-nummer: 68373-14-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 151 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %