2,2':6',2''-Terpyridine 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
215630010 215630050 215632500
ACRO215630010EA 1400 DKK
ACRO215630010 ACRO215630050 ACRO215632500
2,2':6',2''-Terpyridine 96%
2,2':6',2''-Terpyridine
Formel: C₁₅H₁₁N₃
Kogepunkt: 370 °C
Smeltepunkt: 89…91 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006213
CAS-nummer: 1148-79-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,I
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Cream to yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 95 °C
GC ≥95 %