Ammoniumcerium (IV) nitrat, ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
212360010 212360050
ACRO212360010EA 2210 DKK
ACRO212360010 ACRO212360050
Ammoniumcerium (IV) nitrat, ren
Ammoniumcerium (IV) nitrat
Formel: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Smeltepunkt: 107…108 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00151121
CAS-nummer: 16774-21-3
UN nummer: 3085
ADR: 5.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Orange Crystalline powder or crystals
Loss on drying ≤2 %
Titration ≥98.5 %