1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazanelithimsalt 1 M in THF, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Lithiumbis(triméthylsilyl)amide, HMDS-Li, N-Lithiohexamethyldisilazane, HMDS lithium salt
209551000 209558000
209551000.EA 508 DKK
209551000. 209558000.
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazanelithimsalt 1 M in THF, AcroSeal®
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazanelithimsalt
Formel: C₆H₁₈LiNSi₂
Molekylvægt: 167.33 g/mol
Kogepunkt: 65 °C (760 mmHg)
Massefylde: 0.9 g/cm³
Flammepunkt: –21 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008261
CAS-nummer: 4039-32-1
UN nummer: 2924
ADR: 3 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to amber Liquid
Strength 0.90 to 1.10 M