8-Azahypoxanthine 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
202590010 202590050
ACRO202590010EA 1420 DKK
ACRO202590010 ACRO202590050
8-Azahypoxanthine 98%
8-Azahypoxanthine
Formel: C₄H₃N₅O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005804
CAS-nummer: 2683-90-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %