5,6,7,8-Tetrahydroquinoline 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
188870050 188870250 188871000
ACRO188870050EA 380 DKK
ACRO188870050 ACRO188870250 ACRO188871000
5,6,7,8-Tetrahydroquinoline 98%
5,6,7,8-Tetrahydroquinoline
Formel: C₉H₁₁N
Molekylvægt: 133.19 g/mol
Kogepunkt: 218…222 °C (760 mmHg)
Massefylde: 1.03 g/cm³
Flammepunkt: 86 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006734
CAS-nummer: 10500-57-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %