2-Cyclohepten-1-one 90%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Cyclohept-2-enone
171070010 171070050
ACRO171070010EA 706 DKK
ACRO171070010 ACRO171070050
2-Cyclohepten-1-one 90%
2-Cyclohepten-1-one
Formel: C₇H₁₀O
Molekylvægt: 110.16 g/mol
Kogepunkt: 189 °C (760 mmHg)
Massefylde: 0.99 g/cm³
Flammepunkt: 68 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004157
CAS-nummer: 1121-66-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥89.0 %
HPLC ≥94 %