Cerium (IV) sulfat 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Cerium disulphate, Ceric sulphate, Cerium(IV) sulphate
404340250 404341000
ACRO404340250EA 367 DKK
ACRO404340250 ACRO404341000
Cerium (IV) sulfat 99%
Cerium (IV) sulfat
Formel: Ce(SO₄)₂
Molekylvægt: 332.24 g/mol
Smeltepunkt: 195 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00148852
CAS-nummer: 13590-82-4
UN nummer: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,02036
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow Powder and/or chunks
Titration Iodometric 39.6 to 44.7 % (Ce)
Refractive index 1.5500 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %