Siliciumdioxid ~99% 0.5-10 μm (∼ 80% 1-5 μm), Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Silicon(IV) oxide, Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide
S5631-100G S5631-1KG S5631-500G S5631-10KG
S5631-100GEA 482 DKK
S5631-100G S5631-1KG S5631-500G HONCS5631-10KG
Siliciumdioxid ~99% 0.5-10 μm (∼ 80% 1-5 μm), Fluka™
Siliciumdioxid
Synonyms: Sand; white quartz; quartz; silicon dioxide.
Formel: SiO₂
Molekylvægt: 60.08 g/mol
Kogepunkt: 2.210 °C (1.013 hPa)
Smeltepunkt: 1.710 °C
Massefylde: 2.650 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-nummer: 14808-60-7
EINECS: 238-878-4
Merck Index: 14,08493
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Particle Size 0.5-10 μm (approx. 80% between 1-5 μm)
Assay Min. 98 %
Grain size < 8 micron Min. 97 %