3,5-Dibromanilin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
460560050 460560250
ACRO460560050EA 623 DKK
ACRO460560050 ACRO460560250
3,5-Dibromanilin 98%
3,5-Dibromanilin
Formel: C₆H₅Br₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00047841
CAS-nummer: 626-40-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Brown to black Solid or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 56 °C
GC ≥97.5 %