Methyloleat 99% analytical standard for GC
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: cis-Oleic Acid Methyl Ester, Oleic acid methyl ester
460380050 460380010
ACRO460380050EA 665 DKK
ACRO460380050 ACRO460380010
Methyloleat 99% analytical standard for GC
Methyloleat
Formel: C₁₉H₃₆O₂
Molekylvægt: 296.49 g/mol
Kogepunkt: 186 °C (9 mmHg)
Smeltepunkt: –20 °C
Massefylde: 0.87 g/cm³
Flammepunkt: 180 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009578
CAS-nummer: 112-62-9
Merck Index: 12,06965
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %