Mifepristone 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: RU 486
459980010 459980050 459982500
ACRO459980010EA 1050 DKK
ACRO459980010 ACRO459980050 ACRO459982500
Mifepristone 98%
Mifepristone
Formel: C₂₉H₃₅NO₂
Smeltepunkt: 192…198 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
CAS-nummer: 84371-65-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 192 to 198 °C
HPLC ≥97.5 %