6-Bromisatin 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
455510050 455510250
ACRO455510050EA 616 DKK
ACRO455510050 ACRO455510250
6-Bromisatin 95%
6-Bromisatin
Formel: C₈H₄BrNO₂
Smeltepunkt: 274 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01631138
CAS-nummer: 6326-79-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 267 to 275 °C
Loss on drying ≤3 %
HPLC ≥94 %