2,3,4,5,6-Pentafluorbenzoesyre 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
129910050 129910250 129911000
ACRO129910050EA 214 DKK
ACRO129910050 ACRO129910250 ACRO129911000
2,3,4,5,6-Pentafluorbenzoesyre 99%
2,3,4,5,6-Pentafluorbenzoesyre
Formel: C₇HF₅O₂
Kogepunkt: 220 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 100…104 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002406
CAS-nummer: 602-94-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 104 °C
GC ≥98.5 %