Vand, BAKER ANALYZED® HPLC til HPLC/UHPLC, til spektrofotometri, J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Management of Change (MOC) category = NI
4218.2500EA
368
DKK
4218.2500
4218.1000
Vand, BAKER ANALYZED® HPLC til HPLC/UHPLC, til spektrofotometri, J.T.Baker®
Vand
Formel:
H₂O Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011332 CAS-nummer: 7732-18-5 |
Specifikationer Testresultater
Particulate Matter | max. 0.0001 % |
Residue after Evaporation | max. 2 ppm |
Ultraviolet absorbance of largest eluted peak | |
at 220 nm | max. 0.005 au |
at 254 nm | max. 0.001 au |
Physical Data (not specifications): |