Multikanalspipetter, mekaniske, variabel volumen, Eppendorf Research® plus (General Lab Product)
Leverandør: EPPENDORF
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
3125000.010 3125000.028 3125000.036 3125000.044 3125000.052 3125000.060 3125000.079 3125000.087 3125000.095 3125000.109 3125000.214 3125000.222
613-5903EA 6860 DKK
613-5903 613-5906 613-5904 613-5907 613-5905 613-5908 613-6974 613-6975 613-6976 613-6977 613-6978 613-6979
Multikanalspipetter, mekaniske, variabel volumen, Eppendorf Research® plus (General Lab Product)
Pipetter Automatiske pipetter
Alsidig, ergonomisk pipette med nyskabende design, der lever op til højeste krav til præcision og nøjagtighed.
  • Ekstrem letvægt
  • Nyskabende redesignet princip for stempelpipettering - Stempel fremstillet af den organiske polymer Fortron® med stor kemisk, termisk og mekanisk resistens
  • Lavest mulige belastning ved aspiration, dispensering, 'blow-out' og afskydning af spids
  • Fjederbelastet næsekegle, der kan trækkes op, sikrer tæt forsegling, forlænger næsekeglens liv og sørger for nøjagtig placering af spids
  • Individuel udtagning af kanal giver hurtig og nem vedligeholdelse
  • Fuldt autoklaverbar
Designed and constructed for general laboratory and research applications in Life Science. Typical applications include: Food & beverages, forensic, cosmetics, agriculture, animal studies, chemical analytics, research applications at medical and academic facilities.
Certificeringer: Without CE marking.