Cryoboxes, Cardboard
Leverandør: RATIOLAB
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
5131506 5160028 5120128 5160029
RATI5131506EA 269 DKK
RATI5131506 RATI5160028 RATI5120128 RATI5160029
Cryoboxes, Cardboard
Bokse Æsker til Kryorør
Cryoboxes, cryo resistant cardboard.
  • Temperature resistant down to -80 °C
  • Wwater-repellent finish
For storage of cryovials at low temperatures