Isooctan, Wasser_0,005
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Isobutyltrimethylmethane, Isooctane, Isobutyltrimethylethane
85821.230EA 1010 DKK
85821.230 85821.269
Isooctan, Wasser_0,005
Isooctan
Formel: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
Molekylvægt: 114.23 g/mol
Kogepunkt: 99.2 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –107 °C
Massefylde: 0.692 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –12 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008943
CAS-nummer: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
UN nummer: 1262
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57496edad4db111238ada6124c3cea206ebf33e0&vid=bb9d5eb96909b6bebc6a8709db78c4ea0ef52430&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (GC, on anhydrous basis) 99.5-100 %
Residue after evaporation 0-0.001 % w/w
Water (KF) 0-0.005 % w/w
Acidity (as Acetic acid) 0-0.003 %