1,2-Dichlorethan, Wasser_0,005
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Ethylendichlorid
85816.230EA 600 DKK
85816.230 85816.269
1,2-Dichlorethan, Wasser_0,005
1,2-Dichloroethane
250 and 500 ml bottles with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points
Formel: ClH₂CCH₂Cl
Molekylvægt: 98.96 g/mol
Kogepunkt: 83.5 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –35,5 °C
Massefylde: 1.254 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 13 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000963
CAS-nummer: 107-06-2
EINECS: 203-458-1
UN nummer: 1184
ADR: 3 (6.1) II
REACH: 01-2119484658-20
Merck Index: 13,03831
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48789e88e6041156e33712fd7c0198d7a4910266&vid=4238623c54017660b83d3baa856a69cc1aa8ee6d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (GC, on anhydrous basis) 99.8-100 %
Acidity (as HCl) 0-0.001 %
Residue after evaporation 0-0.001 % w/w
Water (KF) 0-0.005 % w/w