Chloroform, anhydrous (max. 0.005% H₂O) stabilised
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Trichlormethan
Stabilization: stabiliseret med 2-methyl-2-buten 0,005 % max,
85815.230EA 449 DKK
85815.230 85815.269
Chloroform, anhydrous (max. 0.005% H₂O) stabilised
Chloroform
Formel: CHCl₃
Kogepunkt: 61,7 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –63 °C
Massefylde: 1,4832 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000826
CAS-nummer: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN nummer: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119486657-20
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (GC, on anhydrous basis) 99.9-100 %
Appearance Clear colorless liquid
Acidity (as HCl) 0-0.001 %
Residue after evaporation 0-0.0005 % w/w
Stabilizer (Amylene) 0.003-0.006 % w/w
Water (KF) 0-0.005 % w/w