Organic reference standards, Tramadol, Ph.Eur., RS
Leverandør: EDQM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Y0000155 Y0000156
EDQMY0000155EA 0 DKK
EDQMY0000155 EDQMY0000156
Organic reference standards, Tramadol, Ph.Eur., RS
Standarder Økologiske standarder
  • In Monograph 1681
  • Solubility in water: 100 to 1000 g/l