Rengøringsmiddel til manuel rengøring, væske, neodisher® LM 3
Leverandør: Dr. Weigert
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
440030 440049
148-3162EA 2680 DKK
148-3162 141-0940
Rengøringsmiddel til manuel rengøring, væske, neodisher® LM 3
Renseopløsninger Detergenter og Overflade Rengøringsmidler
For manually cleaning and pre-cleaning of laboratory glassware as well as for the cleaning of pipettes and viscometers in special washers. Especially suitable for the cleaning of laboratory glassware in water, phosphates and metal laboratories and laboratories where enzymatic and serological analyses are conducted.
  • Til opvask af laboratorieglasvarer i maskine og i hånden
  • Komponenter: < 5 % amfoterisk overfladeaktivt stof
  • Dosering: 0,2 - 20 %