Neutraliserende stoffer til automatiseret rengøring af glasvarer, neodisher® Z
Leverandør: Dr. Weigert
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
420233 420230 420226 420287
148-3212EA 1080 DKK
148-3212 148-3214 148-0164 WEIG420287
Neutraliserende stoffer til automatiseret rengøring af glasvarer, neodisher® Z
Renseopløsninger Detergenter og Overflade Rengøringsmidler
neodisher® Z
  • Surt flydende koncentrat til neutralisering af basiske rester i den primære automatiserede rengøringscyklus eller til sur forbehandling af laboratorieglasvarer. Fri for fosfater og overfladeaktive stoffer
  • Komponenter: Organiske syrer
  • Dosering: 1 til 2 ml/L til neutralisering; 2 til 5 ml/L ved 40 til 60 °C til sur forbehandling
Bemærk: Materialerne er ætsende eller lokalirriterende, og der skal udvises forsigtighed med valget af materialer til rengøring af aluminium- og titaniumdele. Læs sikkerhedsdatabladetMore Product Information