Organic reference standards, plastic additives, Ph. Eur., RS
Leverandør: EDQM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
P2155009 P2155010 P2155011 P2155014 O0140000
EDQMP2155009EA 0 DKK
EDQMP2155009 EDQMP2155010 EDQMP2155011 EDQMP2155014 EDQMO0140000
Organic reference standards, plastic additives, Ph. Eur., RS
Standarder Økologiske standarder
Bestil nu
Specifikationer
Beskrivelse Pentaerythrityl tetrakis[3-(3,5-di-propionate] 4,4',4''-(2,4,6-trimethylbenzene-1,3,5-triyltrismethylene)trio[2,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenol] Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-propionate 2,2'-Di(octadecycloxy)-5,5'-spirobi(1,3,2-dioxaphosphorinane) R Oleamide R
Environmentally Preferable
CAS-nr 6683-19-8 1709-70-2 2082-79-3 3806-34-6 301-02-0
Formel C₇₃H₁₀₈O₁₂ C₅₄H₇₈O₃ C₃₅H₆₂O₃ C₄₁H₈₂O₆P₂ C₁₈H₃₅NO