Anti-vibrationshandsker, ActivArmr® 07-112
Leverandør: Ansell
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
07-112/10 07-112/9 07-112/8
112-4235EA 636 DKK
112-4235 112-4237 112-4236
Anti-vibrationshandsker, ActivArmr® 07-112
Handsker
VibraGuard®-handskerne har en nitrilimprægneret belægning på en bomuldsinterlock/Gelfôm™ liner. De yder modstand mod snit, punkteringer og slid samt fedt og olie.
  • Ideel til opgaver, der involverer vibrationer ved frekvensniveauer over 300 Hz
  • Konstrueret til at reducere vibration, der absorberes af arbejdernes håndflade og fingre
  • Hjælp med at beskytte mod hånd-arm vibrationssyndrom
Ideel til hånd- og piedestalslibere, vibrerende poker, vejboremaskiner og applikationer, herunder flishammere, kraftige hamre og slagstampere.
Vibrationsdæmpning EN 10819: TRM (Transmission Ratio Medium Frequency Range) = 0,90/TRH (Transmission Ratio High Frequency Range) = 0,52
Certificeringer: EN 388:2016 (3221B); Cat. II