DNA AWAY® dekontamineringsopløsning
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
7010 7012-11
732-2353EA 155 DKK
732-2353 732-4436
DNA AWAY® dekontamineringsopløsning
Renseopløsninger Dekontaminanter
Brugsklar opløsning, der fjerner DNA-forurening. Til rengøring af arbejdsflader, pipetter, thermocyclere osv.
  • Egnet til PCR-arbejde, forebygger falsk-negative PCR-resultater
  • Letter rengøringen af forskellige typer overflader