Natriumchlorid Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Leverandør: Avantor Performance Materials
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
P135-33EA 609 DKK
P135-33 P135-38
Natriumchlorid Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Sodium chloride
Formel: NaCl
Molekylvægt: 58.44 g/mol
Kogepunkt: 1413
Smeltepunkt: 801
MDL Number: MFCD00003477
CAS-nummer: 7647-14-5
Merck Index: 14,08599