Natriumhypochlorit 0,5 - 0,7% available chlorine, J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
3917.EA 234 DKK
3917.
Natriumhypochlorit 0,5 - 0,7% available chlorine, J.T.Baker®
Sodium hypochlorite
Formel: ClNaO
MDL Number: MFCD00011120
CAS-nummer: 7681-52-9
UN nummer: 3212
ADR: 5.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Active Chlorine 0.5 - 0.7 %