Saltsyre Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Leverandør: Avantor Performance Materials
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
P112-33EA 230 DKK
P112-33 P112-36
Saltsyre Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Saltsyre
Formel: HCl
MDL Number: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
UN nummer: 1789
ADR: 8,II