Cobalt (II,III) oxid, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Tricobalt tetraoxide, Cobaltic tetraoxide
1691-08EA
0
DKK
1691-08
1691-09
Cobalt (II,III) oxid, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Cobalt (II,III) oxid
Formel:
Co₃O₄ Molekylvægt: 240.8 g/mol Smeltepunkt: 895 |
MDL Number:
MFCD00010939 CAS-nummer: 1308-06-1 Merck Index: 13,02454 |