Cobalt (II,III) oxid, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1691-08EA 0 DKK
1691-08 1691-09
Cobalt (II,III) oxid, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Cobalt (II,III) oxid
Formel: Co₃O₄
MDL Number: MFCD00010939
CAS-nummer: 1308-06-1