Citronsyre monohydrat Ph. Eur., E330, Macron Fine Chemicals™
Leverandør: Avantor Performance Materials
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
P101-33EA 0 DKK
P101-33 P101-38
Citronsyre monohydrat Ph. Eur., E330, Macron Fine Chemicals™
Citronsyre monohydrat
Formel: C₆H₈O₇.H₂O
MDL Number: MFCD00149972
CAS-nummer: 5949-29-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3160681f96abd248f56672a96b72cc5f6e9d89a2&vid=c4db52c32c630d2c9876e60fc3e9e70a117ea0d8&prid=web&clid=SAPDAM