Calciumcarbonat Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Leverandør: Avantor Performance Materials
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
P104-33EA 341 DKK
P104-33 P104-38
Calciumcarbonat Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Calcium carbonate
Formel: CaCO₃
MDL Number: MFCD00010906
CAS-nummer: 471-34-1