Acetone ≥99.0% Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Leverandør: Avantor Performance Materials
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
P113-33EA 493 DKK
P113-33 P113-38 P113-39 P113-40
Acetone ≥99.0% Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Acetone
Formel: CH₃COCH₃
MDL Number: MFCD00008765
CAS-nummer: 67-64-1
UN nummer: 1090
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM