Nickel chromium iron, pulver -325 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
44888.30 44888.A1
44888.30EA 2610 DKK
44888.30 44888.A1
Nickel chromium iron, pulver -325 mesh
Nickel chromium iron
Molecular Formula: Ni:Cr:Fe; 58:27-31:7-11 wt% UN No.: 3089 MDL No.: MFCD01741927
Formel: Ni:Cr:Fe;58:27-31:7-11%
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01741927
UN nummer: 3089
ADR: 4.1,III