TLC and HPTLC plates, cellulose, unmodified and modified layers
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.05552.0001 1.05565.0001 1.05574.0001 1.05577.0001 1.05579.0001 1.05632.0001 1.05716.0001 1.05718.0001 1.05725.0001 1.05728.0001 1.05730.0001 1.05786.0001 1.05787.0001 1.15035.0001 1.15036.0001 1.16092.0001
1.05552.0001EA 2230 DKK
1.05552.0001 1.05565.0001 1.05574.0001 1.05577.0001 1.05579.0001 1.05632.0001 1.05716.0001 1.05718.0001 1.05725.0001 1.05728.0001 1.05730.0001 1.05786.0001 1.05787.0001 1.15035.0001 1.15036.0001 1.16092.0001
TLC and HPTLC plates, cellulose, unmodified and modified layers
TLC-plader
Modificerede en Ikke modificerede celluloseplader til analyse af polære stoffer.
Cellulose er en organisk sorbent, som er særligt velegnet til separation af hydrofile substanser ved hjælp af fordelingskromatografi. Typiske applikationer er analyse af aminosyrer, kulhydrater, fosfater og nukleinsyrer og nukleinsyrederivater.
Merck celluloseplader tilbydes som klassisk TLC-kvalitet eller som HPTLC-plader til krævende separationer med høj ydeevne.