Desiccator lids, WERTEX type DURAN®
Leverandør: witeg Labortechnik
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
24.430.46 24.430.61 5.076.300
467-1460EA 1590 DKK
467-1460 467-1481 467-1490
Desiccator lids, WERTEX type DURAN®
Låg Ekssikatorlåg
DURAN® borosilikatglas 3.3. Egnet til vakuumekssikatorer af WERTEX-typen.
  • Med specialslange (NS 24/29, Type WERTEX)
  • Med ringskåret flange