Steriliseringsindikatorer til ethylenoxid
Leverandør: SÜDPACK MEDICA
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
7600004 7600005
489-0097EA 3510 DKK
489-0097 489-0098
Steriliseringsindikatorer til ethylenoxid
Sterilisationsindikatorer
Diskene fås i forskellige tomme eller påtrykte versioner.
Sterilisering sker ved udsættelse for ethylenoxid (ETO).
489-0097 indikatoren skifter farve fra lilla til grøn ved udsættelse for ETO.
489-0098 indikatoren bærer teksten: 'Grøn er udsat for ETO'.
Emballering: Ruller med 5000 mærkater.