Kemikalie- og skærebestandige handsker, Showa 3416
Leverandør: Showa
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
3416-08 3416-10 3416-11 3416-09
112-5784EA 2130 DKK
112-5784 112-5786 112-5787 112-5785
Kemikalie- og skærebestandige handsker, Showa 3416
Handsker
Konstrueret med en sømløs strikforing for maksimal komfort og udholdenhed, giver denne fuldt coatede neopren-handske ANSI niveau A4 og EN niveau 5 skærebeskyttelse og beskyttelse mod syrer, ætsende stoffer, opløsningsmidler, fedt og olie.
  • Sømløs foring lavet af skærebestandigt konstrueret fiber
  • Fuldt belagt
  • Fleksibel belægning med maksimal komfort og beskyttelse
  • Groft partikelfinish
  • Gauntlet-manchet til beskyttelse af underarmen
Anbefalede brancher: Transport, stålmontering, mekanisk, metallurgi, petrokemi, bilindustrien.
Certificeringer: EN 388:2016 (3X43E), EN ISO 374-1 Type A (AJKLMT), EN ISO 374-5; Cat. III