Pumps and colorimetric tubes for gas measurements
Leverandør: GASTEC
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
600 840 TG-1 27 25 26 107 GV-100S GV-100LS GV-110S 860 28
151-0050EA 1810 DKK
151-0050 151-0060 151-0068 151-0023 151-0021 151-0022 151-0000 151-0064 151-0063 118-0080 118-0473 GAST28
Pumps and colorimetric tubes for gas measurements
Gasdetektionssystemer
Identificer og mål specifikke gasser med prøvetagningspumpe og gasrør
  • Ergonomically designed sure-grip shape, lightweight and corrosion resistant
  • Built-in tube tip breaker makes tip breaking easy, safe, and convenient
  • Integral flow-finish indicator lets you know when sampling is complete
Brug den specialdesignede, manuelle pumpe til føre en luftprøve på præcis 100 ml gennem et gasanalyserør.
Længden af det resulterende farveskift kan aflæses direkte på rørets kalibreringsskala, svarende til en præcis koncentration.
Krystalklare rør, tydelige farveskift og kalibreringsskala, som er nem at aflæse, for præcise måleaflæsninger på stedet.
Certificeringer: NF EN 1231.
Bestillingsoplysninger: Other tubes are available on request.