Safety spectacles, Contour
Leverandør: Bollé Safety
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
CONTESP CONTPSI CONTPSF
111-0113EA 142 DKK
111-0113 111-0112 111-0514
Safety spectacles, Contour
Briller
Soliditet, beskyttelse, design, komfort og lethed gør Contour sikkerhedsbrillerne til en unik model.
  • Skridsikre TIPGRIP-stænger
  • Skridsikker næsebro
  • Model med ESP-linse (Extra Sensory Perception): En innovativ belægning, som reducerer blænding og skadevirkningerne af blåt lys
Weight: 21 g
Certificeringer: EN 166, (EN 170, EN 172)
Leveringsinformation: Leveres med mikrofiberpose.