Centrifuger, bordmodeller, ventilerede/kølede, ROTINA 420 / 420R
Leverandør: Hettich
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
4701 4706
521-1155EA 50710 DKK
521-1155 521-1156
Centrifuger, bordmodeller, ventilerede/kølede, ROTINA 420 / 420R
Centrifuger Bordcentrifuger
Bordcentrifuger med stor kapacitet. Fleksibel centrifuge - også til store prøvevolumer.
  • Brugervenlig centrifuge med motoriseret låglås, brugervenligt og avanceret styrepanel, 98 programmer, nemt at skifte rotorer
  • Låg af metal, centrifugekammer af rustfrit stål, og observationsvindue i låg
  • Sikkerhedsfunktioner: Låget er låst under drift, nødåbning af låg, gasfjedre i låg, overtemperatursikring af motor, overopvarmningssikring af centrifugeringskammer (ROTINA 420 R), ubalanceafbryder, automatisk rotorgenkendelse
Ideelle til applikationer indenfor klinisk kemi, bioteknologi samt Life Science udviklingslaboratorier.
Bestillingsoplysninger: Rotorer og adaptere fås særskilt.