Øjenskylningsopløsning
Leverandør: Plum Safety
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
4604 4691 4605 4695
118-1700EA 127 DKK
118-1700 118-1703 118-0476 118-0478
Øjenskylningsopløsning
Førstehjælpsudstyr Øjenskylningsstationer
Steril øjenskylleflaske med natriumklorid-opløsning (0,9%) med øjenkop og støvhætte. Afhjælper at fremmelegemer, såsom metal- og træspåner, forbliver i øjet og forårsager alvorlig skade på det.
  • Ergonomically-formed eye cup fits the eye and enables gentle and even rinsing
  • 200 ml bottle particularly suitable for mobile use, such as in tool boxes or first aid kits
  • Can be used to refill Plum eyewash stations
  • No maintenance and cleaning of bottles required
  • Bottles in single carton: Carton protects the bottles from external contamination and can be opened quickly and easily via the perforation
Skylleperiode: Cirka 2 minutter for 200 ml, 5 minutter for 500 ml.
Shelf life: 3 years.
Certificeringer: DIN EN 15154-4.