Magnetomrørere med varmeplade, C-MAG HS-serien
Leverandør: IKA
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
9015900 3581200 3581002 3581003 3581202 3581400 3581402 3581403 3581000 3581200 3581202 3581203 9015900 9015902 9015903
IKAA9015900EA 0 DKK
IKAA9015900 442-1103 442-0711 442-0716 IKAA3581202 442-0718 442-0713 442-0719 442-0715 442-0742 442-0712 442-0717 442-0682 442-0743 442-0744
Magnetomrørere med varmeplade, C-MAG HS-serien
Omrørere Magnetomrørere med varme
Kompakte omrørere med kemikalieresistent keramisk top. Det hævede styrepanel minimerer kontakten med spild og gør det muligt let at aflæse og justere temperaturen. Enhederne er udstyret med et digitalt fejlkodedisplay, en varmeindikator for toppen, der advarer brugeren om, at overfladen er varm, og den store magnetiske styrke forhindrer omrørerstaven i at koble fra.
  • Mikroprocessorstyringen sender feedback til motoren og varmepladen for at opretholde konstant hastighed og programmeret temperatur.
  • C-MAG HS 7 og C-MAG HS 10 kan anvendes med et kontakttermometer, fx ETS-D5, hvilket giver mulighed for præcis temperaturstyring
  • Fast sikkerhedskredsløb slår varmeelementet fra, hvis temperaturen kommer over 550 °C
  • Digitalt display sikrer præcise og repeterbare temperaturindstillinger
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certificeringer: IP-beskyttelsesklasse ifølge DIN EN 60529: IP 21