Magnetomrører, C-MAG MS-serien
Leverandør: IKA
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
3582402 3582603 3582602 3582403 3582400 3582203 3582202 3582200 3582600
442-0709EA 4300 DKK
442-0709 442-0724 442-0710 442-0722 442-0721 442-0720 442-0708 442-0733 442-0723
Magnetomrører, C-MAG MS-serien
Omrørere Magnetomrørere
Kompakte omrørere med kemikalieresistent keramisk top. Det hævede kontrolpanel minimerer kontakt med spild.
  • Kraftfuld motor
  • Stor magnetisk styrke forhindrer omrørerstaven i at koble fra
  • Mikroprocessorstyring sender feedback til motoren for at opretholde konstant hastighed
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certificeringer: IP-beskyttelsesklasse ifølge DIN EN 60529: IP 21