Varmeplader, C-MAG HP-serien
Leverandør: IKA
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
3581800 3582002 3581600 3581602 3581603 3581802 3581803 3582000 3582003
453-0087EA 5750 DKK
453-0087 553-0002 453-0070 553-0000 453-0071 553-0001 453-0072 453-0073 453-0074
Varmeplader, C-MAG HP-serien
Varmeapparater Varmeplader
Kompakte varmeplader med kemikalieresistent keramisk top. Det hævede styrepanel minimerer kontakten med spild og gør det muligt let at aflæse og justere temperaturen. Enhederne er udstyret med et digitalt fejlkodedisplay og en kontrollampe for varm top, for at advare brugeren om, at overfladen er varm.
  • C-MAG HP 7 og C-MAG HP 10 kan fx anvendes sammen med et ETS-D5 kontakttermometer, hvilket muliggør præcis temperaturstyring
  • Fast sikkerhedskredsløb slår varmeelementet fra, hvis temperaturen kommer over 550 °C
  • Mikroprocessorstyring sender feedback til varmepladen for at opretholde den indstillede temperatur
  • Digitalt display sikrer præcise og repeterbare temperaturindstillinger
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certificeringer: IP-beskyttelsesklasse ifølge DIN EN 60529: IP 21